missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CH-223191, MedChemExpress

Código de producto. 16451497
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16451497 50 mg 50 miligramos
16485288 10 mg 10 miligramos
16475946 100 mg 100 miligramos
16448007 5 mg 5 miligramos
16441046 200 mg 200 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16451497

Marca: Medchem Express HY12684

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CH-223191 is a potent and specific antagonist of aryl hydrocarbon receptor (AhR). CH-223191 inhibits TCDD-mediated nuclear translocation and DNA binding of AhR, and inhibits TCDD-induced luciferase activity with an IC50 of 0.03 μM.

CH-223191 is a potent and specific antagonist of aryl hydrocarbon receptor (AhR).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CH-223191
Forma física Solid
CAS 301326-22-7
Color Naranja
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19N5O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (374.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=NN1C)NC2=CC=C(/N=N/C3=CC=CC=C3C)C=C2C
Peso molecular (g/mol) 333.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.39
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.