missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CGREF1 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-97367AF350
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CGREF1 Polyclonal antibody specifically detects CGREF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| CGREF1 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 350 | |
| cell growth regulator with EF hand domain protein 1, cell growth regulator with EF-hand domain 1, Cell growth regulatory gene 11 protein, CGR11cell growth regulator with EF hand domain 1, hydrophobestin | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CGREF1 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication | |
| 10669 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido