missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CGP60474, MedChemExpress

Código de producto. 16467067
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16467067 5 mg 5 miligramos
16470677 50 mg 50 miligramos
16435266 100 mg 100 miligramos
16404358 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16467067

Marca: Medchem Express HY110095mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CGP60474, a highly potent anti-endotoxemic agent, is a potent cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor (IC50 values are 26, 3, 4, 216, 10, 200 and 13 nM for CDK1/B, CDK2/E, CDK2/A, CDK4/D, CDK5/p25, CDK7/H and CDK9/T, respectively). CGP60474 is a selective and ATP-competitive PKC inhibitor.

CGP60474, a highly potent anti-endotoxemic agent, is a potent cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor (IC50 values are 26, 3, 4, 216, 10, 200 and 13 nM for CDK1/B, CDK2/E, CDK2/A, CDK4/D, CDK5/p25, CDK7/H and CDK9/T, respectively). CGP60474 is a selective and ATP-competitive PKC inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CGP60474
CAS 164658-13-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18ClN5O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (140.52 mM)
SMILES ClC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CC=NC(NCCCO)=C3)=N2)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 355.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.82
Porcentaje de pureza 98.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.