missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CGP52432, MedChemExpress

Código de producto. 16490227
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16490227 50 mg 50 miligramos
16494886 100 mg 100 miligramos
16463858 10 mg 10 miligramos
16462876 25 mg 25 miligramos
16436587 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16490227

Marca: Medchem Express HY103531

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CGP52432 is a GABAB receptor antagonist, with an IC50 of 85 nM.

CGP52432 is a GABAB receptor antagonist, with an IC50 of 85 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CGP52432
Forma física Solid
CAS 139667-74-6
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H24Cl2NO4P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (13.01 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 4 mg/mL (10.41 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=P(C(OCC)OCC)(CCCNCC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)O
Peso molecular (g/mol) 384.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.24
Porcentaje de pureza 98.17%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.