missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CGGBP1 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 2F5G9, Proteintech

Código de producto. p-7212853 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16808485 20 μL 20 microlitros
16898475 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16808485

Marca: Proteintech 665241IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a CGG repeat-binding protein that primarily localizes to the nucleus. CGG trinucleotide repeats are implicated in many disorders as they often act as transcription- and translation-regulatory elements, can produce hairpin structures which cause DNA replication errors, and form regions prone to chromosomal breakage. CGG repeats are also targets for CpG methylation. In addition to its ability to bind CGG repeats and regulate transcription, this gene is believed to play a role in DNA damage repair and telomere protection. In vitro studies indicate this protein does not bind to methylated CpG sequences.

Especificaciones

Antígeno CGGBP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2F5G9
Concentración 0.93 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CGGBP1
N.º de referencia del gen Q9UFW8
Alias de gen 20 kDa CGG binding protein, CGG binding protein 1, CGGBP, CGGBP1, p20 CGGBP, p20 CGGBP DNA binding protein
Símbolos de los genes Cggbp1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CGGBP1 Fusion Protein Ag1129
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 288353, 8545
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.