missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CGBP Polyclonal Antibody

Código de producto. 15973345
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15973345 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15973345

Marca: Invitrogen™ PA576829

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).

Proteins that contain a CXXC motif within their DNA-binding domain, such as CXXC1, recognize CpG sequences and regulate gene expression (Carlone and Skalnik, 2001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CGBP
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, RNA Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica CXXC1
N.º de referencia del gen Q9CWW7, Q9P0U4
Alias de gen 2410002I16Rik; 5830420C16Rik; AI426635; CFP 1; CFP1; CGBP; CpG binding protein; cpG-binding protein; cpG-binding protein; CXXC-type zinc finger protein 1; CXXC 1; CXXC finger 1; CXXC finger 1 (PHD domain); CXXC finger protein 1; Cxxc1; CXXC-type zinc finger protein 1; DNA-binding protein with PHD finger and CXXC domain; hCGBP; HsT2645; PCCX 1; Pccx1; PHD finger and CXXC domain-containing protein 1; PHF 18; PHF18; SPP 1; SPP1; ZCGPC 1; ZCGPC1; zinc finger, CpG binding-type containing 1
Símbolos de los genes CXXC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full length Human CGBP.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 291440, 30827, 74322
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.