missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CGB Monoclonal Antibody (OTI2E1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200018707
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17505043 30 μL 30 microlitros
17585033 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17505043

Marca: Origene Technologies TA805199S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CGB Monoclonal antibody specifically detects CGB in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno CGB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NKX3-1
N.º de referencia del gen Q99801
Alias de gen CGB; CGB3; CGB5; CGB7; CGB8; CG-beta; Choriogonadotropin subunit beta; choriogonadotropin subunit beta 3; chorionic gonadotrophin chain beta; chorionic gonadotropin beta 3 subunit; chorionic gonadotropin beta chain; chorionic gonadotropin beta subunit; chorionic gonadotropin beta subunit 3; chorionic gonadotropin chain beta; chorionic gonadotropin human; chorionic gonadotropin, beta polypeptide; FSH-alpha; hCGB; human chorionic gonadotropin; LSH-alpha; TSH-alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NKX3-1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4824
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.