missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CGB Monoclonal Antibody (OTI2E1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17585033
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17585033 100 μL 100 microlitros
17505043 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17585033

Marca: Origene Technologies TA805199

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Human chorionic gonadotropin (hCG) is a placental hormone that stimulates secretion of the pregcy-sustaining steroid progesterone. hCG is a member of a family of glycoprotein hormones including pituitary hormones lutropin (luteinizing hormone;LH), follitropin (follicle-stimulating hormone; FSH) and thyrotropin (thyroid-stimulating hormone; TSH). Members of this family are all composed of disulfide-rich heterodimers with two dissimilar subunits namely alpha- and beta-subunits. The alpha subunit is common to all the members of the family within a given species. The beta subunits are distinct in each of the horomones and confer the receptor and biological specificity.

Especificaciones

Antígeno CGB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CGB3
N.º de referencia del gen P0DN86
Alias de gen CGB, CGB5, CGB7, CGB8, hCGB
Símbolos de los genes CGB3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 21-165 of human CGB produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1082
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.