missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CGA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16360055
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16360055 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16360055

Marca: Invitrogen™ PA583097

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: APDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFSRAYPTP LRSKKTMLVQ KNVTSESTCC VAKSYNRVTV MGGFKVENHT ACHCSTCYYH KS Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 74%, Mouse - 73%.

The four human glycoprotein hormones chorionic gonadotropin (CG), luteinizing hormone (LH), follicle stimulating hormone (FSH), and thyroid stimulating hormone (TSH) are dimers consisting of alpha and beta subunits that are associated noncovalently. The alpha subunits of these hormones are identical, however, their beta chains are unique and confer biological specificity. The protein encoded by this gene is the alpha subunit and belongs to the glycoprotein hormones alpha chain family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antígeno CGA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica CGA
N.º de referencia del gen P01215
Alias de gen aGSU; alphaGSU; alpha-GSU; alphaSU; Anterior pituitary glycoprotein hormones common subunit alpha; Cga; CG-ALPHA; Choriogonadotropin alpha chain; chorionic gonadotrophin subunit alpha; chorionic gonadotropin human; chorionic gonadotropin, alpha polypeptide; follicle-stimulating hormone alpha chain; follicle-stimulating hormone alpha subunit; follitropin alpha chain; FSHA; FSH-alpha; glycoprotein hormones alpha chain; glycoprotein hormones, alpha polypeptide; glycoprotein hormones, alpha subunit; GPHa; GPHA1; GPHalpha; HCG; human chorionic gonadotropin; LHA; LSH-alpha; luteinizing hormone alpha chain; Lutropin alpha chain; thyroid-stimulating hormone alpha chain; Thyrotropin alpha chain; Tsha; TSH-alpha
Símbolos de los genes CGA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human CGA. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94840).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1081
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.