missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CFTR Mouse anti-Human, Clone: CFTR/1643, Abnova™

Código de producto. 16013046
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16013046 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16013046

Marca: Abnova MAB14730.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant human CFTR.

  • High specificity
  • High reactivity

Spezifikation

Antígeno CFTR
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Monoclonal
Clon CFTR/1643
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant human CFTR.
Dilución Immunofluorescence (0.5-1 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1-2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 10 mM PBS.
N.º de referencia del gen P13569
Alias de gen ABC35/ABCC7/CF/CFTR/MRP/MRP7/TNR-CFTR/dJ760C5.1
Símbolos de los genes CFTR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to amino acids 258-385 of human CFTR.
Método de purificación Protein A/G purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1080
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only (RUO)

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.