Learn More
Thermo Scientific™ Cfr42I (SacII) (10 U/μL)
Product Code. p-4521660 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1200 U
2000 U
5 × 1200 U
Unit Size:
1200 unidades
2000 unidades
paquete de 5
Product Code. Cantidad unitSize
10568180 1200 U 1200 unidades
10369679 5 × 1200 U paquete de 5
10379679 2000 U 2000 unidades
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10568180
Brand: Thermo Scientific™ ER0201
This item is not returnable. View return policy
La enzima de restricción Cfr42I (SacII) reconoce los sitios CCGC^GG y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón B (isoesquizómeros: KspI, SacII, Sfr303I, SgrBI, SstII).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – Control de calidad estricto y proceso de fabricación líder del sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • SNP
Nota
La actividad de Cfr42l se ve afectada por una concentración de sal alta. Las cantidades mínimas de cloruro sódico que permanecen en el sustrato de ADN tras la finalización de las aplicaciones ascendentes pueden inhibir la actividad enzimática y dar como resultado una fragmentación incorrecta del ADN. La disociación de determinados sitios del ADN lambda resulta complicada con Cfr42I, lo mismo ocurre con su prototipo SacII. Se necesitan al menos dos copias de la secuencia de reconocimiento de Cfr42I para que la fragmentación sea eficaz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración 10 U/μl
Temperatura de la incubadora 37 °C
Cantidad 1200 U
Tipo de producto Cfr42I (SacII)