Learn More
CFI Mouse anti-Human, Clone: OTI2B5, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies CF806115
Encompass_Preferred
Código de producto. 17628711
  • en la oferta / 100 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
Factor I, a serine protease, is a regulatory component of both the alternative and the classical complement pathway. Factor I is synthesized as a single chain precursor of 88 kDa, processed to yield the acitve form, composed of two disulfide-linked chains, the a-chain (50 kDa) and the beta-chain (38 kDa). Plasma concentration is 35 ug/ml.
Especificaciones
Especificaciones
CFI
Monoclonal
Unconjugated
CFI
AHUS3, ARMD13, C3BINA, C3b-INA, FI, IF, KAF
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
3426
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Western Blot
OTI2B5
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
P05156
CFI
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 340-583 of human CFI produced in E.coli.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.