Learn More
CFI Monoclonal Antibody (OTI2D4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200014711
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17575873 30 μL 30 microlitros
17555873 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17575873
Marca: Origene Technologies TA805858S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
CFI Monoclonal antibody specifically detects CFI in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno CFI
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ERCC1
N.º de referencia del gen P07992
Alias de gen AHUS3; ARMD13; C3B/C4B inactivator; C3BINA; C3b-INA; C3b-inactivator; Cfi; complement component factor i; complement component I; complement control protein factor I; complement factor I; Complement factor I heavy chain; Complement factor I light chain; factor i; FI; IF; KAF; Konglutinogen-activating factor; light chain of factor I
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ERCC1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2067
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a