missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CFI Monoclonal Antibody (OTI2D4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17575873
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17575873 30 μL 30 microlitros
17555873 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17575873 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA805858S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CFI Monoclonal antibody specifically detects CFI in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno CFI
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ERCC1
N.º de referencia del gen P07992
Alias de gen AHUS3; ARMD13; C3B/C4B inactivator; C3BINA; C3b-INA; C3b-inactivator; Cfi; complement component factor i; complement component I; complement control protein factor I; complement factor I; Complement factor I heavy chain; Complement factor I light chain; factor i; FI; IF; KAF; Konglutinogen-activating factor; light chain of factor I
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ERCC1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2067
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.