Learn More
CFI Monoclonal Antibody (OTI2D4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17555873
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17555873 100 μL 100 microlitros
17575873 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17555873
Marca: Origene Technologies TA805858
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
Factor I, a serine protease, is a regulatory component of both the alternative and the classical complement pathway. Factor I is synthesized as a single chain precursor of 88 kDa, processed to yield the acitve form, composed of two disulfide-linked chains, the a-chain (50 kDa) and the beta-chain (38 kDa). Plasma concentration is 35 ug/ml.
Especificaciones
Antígeno CFI
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CFI
N.º de referencia del gen P05156
Alias de gen AHUS3, ARMD13, C3BINA, C3b-INA, FI, IF, KAF
Símbolos de los genes CFI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 340-583 of human CFI produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3426
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a