Learn More
(+)-Cevimeline hydrochloride hemihydrate, MedChemExpress
Descripción
(+)-Cevimeline hydrochloride hemihydrate ((+)-SNI-2011), a potent muscarinic receptor agonist, is a candidate therapeutic drug for xerostomia in Sjogren's syndrome.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Cevimeline hydrochloride hemihydrate |
| Forma física | Solid |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 1 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H17NOS.HCl.1/2H2O |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | (+)-SNI-2011(+)-AF102B hydrochloride hemihydrate |
| SMILES | C[C@H](SC1)O[C@]21CN3CCC2CC3.Cl.[0.5H2O] |
| Peso molecular (g/mol) | 244.78 |
| Mostrar más |