Learn More
(+)-Cevimeline hydrochloride hemihydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16491969
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
16491969 1 mg 1 miligramo
16450658 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 16491969
Marca: Medchem Express HY76772A
MedChemExpress (+)-Cevimeline hydrochloride hemihydrate ((+)-SNI-2011), a potent muscarinic receptor agonist, is a candidate therapeutic drug for xerostomia in Sjogren's syndrome.
(+)-Cevimeline hydrochloride hemihydrate ((+)-SNI-2011), a potent muscarinic receptor agonist, is a candidate therapeutic drug for xerostomia in Sjogren's syndrome.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Cevimeline hydrochloride hemihydrate
Forma física Solid
Color Amarillo claro
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H17NOS.HCl.1/2H2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo (+)-SNI-2011(+)-AF102B hydrochloride hemihydrate
SMILES C[C@H](SC1)O[C@]21CN3CCC2CC3.Cl.[0.5H2O]
Peso molecular (g/mol) 244.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.78