missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cetuximab Recombinant Human Monoclonal Antibody (C225 (Cetuximab))

Código de producto. 17931471
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17931471 200 μg 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17931471 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA547859

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Specificity: Recognises human EGFR.

Cetuximab (Erbitux) is a chimeric (mouse/human) monoclonal antibody that is approved by the U.S. Food and Drug Administration for the treatment of patients with metastatic colorectal cancer, metastatic non-small cell lung cancer and head and neck cancer. Cetuximab, as an epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitor, binds to EGFR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cetuximab
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Inhibition Assays, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon C225 (Cetuximab)
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% ProClin 300
génica CD4
N.º de referencia del gen P01730
Alias de gen Erbitux; Fab C225; IMC-225
Especie del huésped Human
Inmunógeno human EGFR.
Método de purificación Protein A
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 920
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.