Learn More
Cetuximab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Descripción
Cetuximab Monoclonal antibody specifically detects Cetuximab (Non-Neutralizing)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cetuximab |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Hybridoma |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |