Learn More
Thermo Scientific™ Agar de cetrimida (EP,USP,JP,BP)
Código de producto. 11904122
Código de producto. 11904122
Marca: Thermo Scientific™ PO1168A
Aísle e identifique selectivamente Pseudomonas aeruginosa de una variedad de muestras con este medio listo para usar.
Aísle e identifique de forma selectiva Pseudomonas aeruginosa de una amplia gama de muestras con el agar de cetrimida Thermo Scientific™ Oxoid™ listo para su uso (EP,USP,JP,BP). El medio contiene cloruro de magnesio y sulfato de potasio para mejorar la producción de pigmentos y la recuperación de Pseudomonas aeruginosa a la vez que se suprimen considerablemente las especies de Klebsiella, Proteus y Providencia. El medio cumple con la farmacopea europea para las pruebas de límite microbiano1.
El agar con cetrimida (EP,USP,JP,BP) es una modificación del medio original descrito por Brown y Lowbury2 para el aislamiento selectivo y la diferenciación de Pseudomonas aeruginosa en una amplia variedad de muestras.
  • La producción de pigmentos mejorada facilita la identificación
  • Selectivo: Pseudomonas aeruginosa forma colonias verdes fluorescente, mientras que el crecimiento de Klebsiella, Proteus y Providencia se suprime considerablemente.
  • De conformidad con la farmacopea europea para las pruebas de límite microbiano1.
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Amarillo pálido, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar de cetrimida (EP,USP,JP,BP)
Formato Placa de 90mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 18,5 g–20,5 g
Tipo de empaquetado Envasado en un único envase con película de celulosa
Cantidad 10/paq.