Learn More
Thermo Scientific™ Cetrimide Agar
Click to view available options
Tipo de producto:
Agar
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Tipo de medios | Cetrimide Agar |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 10 Paq. |