Learn More
Cesium Sulfate, ≥99%, Grade I, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120310 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. 15677740
Marca: Honeywell-Fluka C313650G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grade I,≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-54-9
Fórmula molecular Cs2O4S
Peso molecular (g/mol) 361.87
Número MDL MFCD00010959
Clave InChI FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
Nombre IUPAC sulfato de dicesio (1+)
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium sulfate
Color Blanco
pH 6.0 to 7.5 (at 723.7g/L 25°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 50 g
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.87g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Poly bottle
Densidad 4.243g/mL at 25°C