missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de cesio para ICP 10 g/l matriz H2, Fisher Chemical™

Código de producto. 12936284 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12936284 250 mL Frasco 250 ml
12946284 500 mL Frasco 500 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12936284

Marca: Fisher Chemical S 214 250

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.

Especificaciones

Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Cs
Concentración 10±0.02 g/L
Tipo Normas de espectrometría de masas
Elemento Cs
Solvent or Matrix H2O
Cantidad 250 mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.