Learn More
Silicato de cesio (meta), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Cesium silicate (meta) |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.89 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Olor | Odorless |