Learn More
Silicato de cesio (meta), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050990
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11329357 25 g 25 g
11319357 100 g 100 g
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11329357
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15586-77-3
Fórmula molecular Cs2O3Si
Peso molecular (g/mol) 341.89
Número MDL MFCD00798519
Clave InChI MZRJYMUQLBFTMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicaesium oxosilanebis olate, caesium silicate, dicaesium 1+ ion oxosilanebis olate, cesium metasilicate trace metals basis 100g
PubChem CID 12893658
Nombre IUPAC disodio;dioxido(oxo)silano
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-][Si]([O-])=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Cesium silicate (meta)
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.89
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.