Learn More
Cesio, solución estándar de plasma, Cs 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. p-4824669
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
11391369 50 mL 50 ml
11381369 100 mL 100 ml
11410340 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 11391369
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013825.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-17-8 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular CCs2O3
Peso molecular (g/mol) 325.82
Número MDL MFCD00010957
Clave InChI FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre IUPAC dicesio; carbonato
Cantidad 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5,0 %; carbonato de cesio:0,122%; agua:94,878%