Learn More
Nitrato de cesio, 99,8% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Preparación de compuestos de cesio Los prismas de nitrato de cesio se utilizan en espectroscopía de infrarrojos, fosforados de rayos X y contadores de centelleo. Es un material precursor para la síntesis de sales de cesio y nitratocuprato de cesio. El nitrato de cesio dopado en el catalizador de rutenio basado en carbono desempeña un papel importante en la síntesis del amoníaco.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | (decomposition) |
| Nombre del producto químico o material | Cesium nitrate |
| Punto de fusión | 414°C |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 50 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% (metals basis) |
| Información de solubilidad | Soluble in 5 parts cold and 0.5 parts boiling water. Soluble in acetone. Slightly soluble in alcoholSoluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.91 |
| Índice de refracción | 1.55 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Show More |
Safety and Handling
- Caesium Nitrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sólido comburente Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Cesium nitrate