Learn More
Metanosulfonato de cesio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4258679 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11905891 5 g Frasco de vidrio 5 g
11935891 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 11905891
Marca: Thermo Scientific Acros 431580050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2550-61-0 | CH3CsO3S | 228 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2550-61-0
Fórmula molecular CH3CsO3S
Peso molecular (g/mol) 228
Clave InChI DJKJXRLREATOMF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium methanesulfonate, csmes, csmsf, methanesulfonic acid cesium salt, caesium 1+ ion mesylate, cesium methanesulfonate used in patch clamp techniques, cesium methanesulfonate, used in patch clamp techniques
PubChem CID 5148066
Nombre IUPAC cesio;metanosulfonato
SMILES CS(=O)(=O)[O-].[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium methanesulfonate
Punto de fusión 262.0°C to 264.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 228
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium methanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.