missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Yoduro de cesio, 99,9% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7048280
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11386717

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010022.14

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol

Cesium iodide is used in FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectrometers) as a beamsplitter. Cesium Iodide exhibits high gamma-ray stopping power. Useful as input phosphor in fluoroscopy equipment, and efficient photocathode for extreme ultraviolet wavelengths. Fast and dense scintillating material - useful in electromagnetic calorimetry in particle physics.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7789-17-5
Fórmula molecular CsI
Peso molecular (g/mol) 259.81
Número MDL MFCD00010962
Clave InChI XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
PubChem CID 24601
Nombre IUPAC cesio;yoduro
SMILES [I-].[Cs+]

Especificaciones

Punto de ebullición 1280°C
Nombre del producto químico o material Cesium iodide
Punto de fusión 626°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,2014
Información de solubilidad Soluble in water; Soluble in ethanol; Slightly soluble in methanol; Insoluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.81
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.7876
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ioduro de cesio
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado