Learn More
Yoduro de cesio, 99,9 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-222838 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10554131 25 g Frasco de vidrio 25 g
10564131 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10554131 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192050250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-17-5
Fórmula molecular CsI
Peso molecular (g/mol) 259.81
Número MDL MFCD00010962
Clave InChI XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
PubChem CID 24601
Nombre IUPAC cesio;yoduro
SMILES [I-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1280.0°C
Nombre del producto químico o material Cesium iodide
Punto de fusión 626.0°C
Nombre de nota 99.9%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal CsI
Índice Merck 15, 2013
Información de solubilidad Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in methanol, practically insoluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.8
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.