Learn More
Hidróxido de cesio monohidrato, 99,95 %, (base de trazas metálicas), para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-222835 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113780 50 g Frasco de plástico 50 g
10761081 250 g Frasco de plástico 250 g
2 options
Código de producto. 10113780
Marca: Thermo Scientific Acros 189520500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35103-79-8 | CsH3O2 | 167.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35103-79-8
Fórmula molecular CsH3O2
Peso molecular (g/mol) 167.93
Número MDL MFCD00149664
Clave InChI ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
PubChem CID 23679066
SMILES O.[OH-].[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium hydroxide monohydrate
Punto de fusión 205.0°C to 208.0°C
Nombre de nota 99.5%
Color Azul-rojo a verde
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95%
Fórmula lineal CsOH·H2O
Índice Merck 10, 1970
Información de solubilidad Solubility in water: soluble with exothermic reaction. Other solubilities: soluble in alcohol (exothermic)
Nombre IUPAC cesio;hidróxido;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.93
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium hydroxide monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.