Learn More
Hidróxido de cesio hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386678
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11386678
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013233.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12260-45-6 | CsHO | 149.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12260-45-6
Fórmula molecular CsHO
Peso molecular (g/mol) 149.91
Número MDL MFCD00010964
Clave InChI HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
PubChem CID 23679066
SMILES [OH-].[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium hydroxide hydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metal basis)
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol.
Nombre IUPAC cesio;hidróxido;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.91 (Anhydrous)
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystalline
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Caesium hydroxide hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Caesium hydroxide hydrate