Learn More
Hidróxido de cesio, 99,9 %, (base de trazas metálicas), para análisis, solución en agua al 50 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-215535 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10793591 100 g Frasco de plástico 100 GR
10666982 500 g Frasco de plástico 500 GR
2 options
Código de producto. 10793591
Marca: Thermo Scientific Acros 213601000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21351-79-1 | CsHO | 149.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21351-79-1
Fórmula molecular CsHO
Peso molecular (g/mol) 149.91
Número MDL MFCD00010964
Clave InChI HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
PubChem CID 62750
ChEBI CHEBI:33988
Nombre IUPAC cesio;hidróxido
SMILES [OH-].[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium hydroxide
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal CsOH
Índice Merck 15, 2012
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.91
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.74
Densidad 1.7400g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.