Learn More
Cesium chloride, Reagent Grade, 99.9%, Honeywell™
Código de producto. 15662940 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
15662940 25 g 25 g
15652940 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 15662940
Marca: Honeywell Research Chemicals 28932925G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 99,9%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nombre IUPAC cesio;cloruro
SMILES [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium chloride
Punto de fusión 645°C (literature)
Nombre de nota Reagent Grade, 99.9%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 25 g
Fórmula lineal CsCl
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.36
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado Reactivo
Envase Frasco de polietileno
Densidad 3.98 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.