Learn More
Cloruro de cesio, MP Biomedicals™
Código de producto. 11431662 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431662 500 g 500 g
11421662 100 g -
11411662 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431662 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04813729
Cloruro de cesio, grado óptico, 99,9 %, polvo blanco
  • El cloruro de cesio se utiliza para la preparación de gafas eléctricamente conductoras. Se utiliza para fabricar soluciones para la separación de ARN y ADN, virus/fago mediante centrifugación por gradiente de densidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC cloruro de cesio(1+)
SMILES [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de fusión 645°C (literature)
Color Blanco
pH 5.5 to 6.5 (1% aq soln)
Notas de grado de pureza 0.999
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Freely soluble in water (50% aqueous - clear, colorless solution); soluble in ethanol, alcohol.
Grado Sistema óptico
Forma física Polvo