Learn More
Cloruro de cesio, MP Biomedicals™
Código de producto. 11481652 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
11481652 100 g 100 g
11491652 500 g 500 g
11401662 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 11481652
Marca: MP Biomedicals 04813061
Cloruro de cesio, ultrapuro, 99,999 %, polvo blanco
  • El cloruro de cesio se utiliza, normalmente, para las aplicaciones de gradiente de densidad y para la purificación de virus y fagos, ácidos nucleicos y nucleofinas.
  • También se utiliza para la preparación de los vidrios conductores de la electricidad que se utilizan para crear soluciones para la separación del ARN del ADN mediante centrifugación en gradiente de densidad.
  • El cloruro de cesio (CsCl) se utiliza de forma habitual en la separación del ADN y el ARN.
  • El cloruro de cesio, un compuesto inorgánico, sirve de importante fuente de iones de cesio en una variedad de aplicaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Cesium Monochloride, Dicesium Dichloride
Nombre IUPAC cloruro de cesio(1+)
SMILES [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1303°C (literature)
Punto de fusión 646°C (literature)
Color Blanco
pH 5.5 to 6.5 (1% aq soln)
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Notas de grado de pureza 0.99999
Información de solubilidad Freely soluble in water (500mg/mL),(50% aqueous-clear, colorless solution); soluble in ethanol, alcohol
Grado Ultrapuro
Índice de refracción 1.642(Lit.)
Densidad 3.99g/mL(Lit.)