Learn More
Cloruro de cesio, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407367
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391588 25 g 25 g
11301598 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010993.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Cesium chloride is widely utilized as a precursor for the source of cesium ions. It finds an application in analytical chemistry and acts as a reagent to identify inorganic ions like aluminum, gallium and chromium by the color and morphology of the precipitate. Its radioisotopes are employed in nuclear medicine applications such as treatment of cancer and diagnosis of myocardial infarction. Occasionally, it can act as a phase transfer catalyst in selected organic reactions. It is applied in the manufacturing of electrical conducting glasses and screens of cathode ray tubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1303°C
Nombre del producto químico o material Cesium chloride
Punto de fusión 646°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metal basis)
Información de solubilidad Soluble in water and concentrated hydrochloric acid.
Nombre IUPAC cesio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.36
Índice de refracción 1.6418
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White powder/crystalline/beads
Densidad 3.99
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cesium chloride