Learn More
Carbonato de cesio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3523392 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 10320744
Marca: Thermo Scientific Acros 278020100
Solicitar formato a granel o personalizado
Para análisis de ultratrazas
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-17-8
Fórmula molecular CCs2O3
Peso molecular (g/mol) 325.82
Número MDL MFCD00010957
Clave InChI FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium carbonate
Punto de fusión >400.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal Cs2CO3
Fieser 07,57; 08,81; 09,99; 12,108; 13,70; 14,77; 15,73
Índice Merck 15, 2009
Información de solubilidad Solubility in water: 261 g/100mL water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Nombre IUPAC dicesio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.82
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.072
Densidad 4.0720g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium carbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.