Learn More
Bromuro de cesio, 99,9 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1300.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Cesium bromide |
| Punto de fusión | 636.0°C |
| Nombre de nota | 99.9% |
| Color | Blanco |
| Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.90% |
| Fórmula lineal | CsBr |
| Índice Merck | 15, 2008 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cesium bromide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.