Learn More
Bromuro de cesio, cristalino/polvo blanco, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824664
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11312018 50 g 50 g
11302018 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11312018
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012928.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Cesium bromide is applied to make radiation detectors and other measuring devices. Cesium bromide has limited application in the deep IR. Cesium bromide is slightly more amenable to optical working than CsI and is sometimes utilized as a beam splitter component in wideband spectrophotometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-69-1
Fórmula molecular BrCs
Peso molecular (g/mol) 212.81
Número MDL MFCD00010954
Clave InChI LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
Nombre IUPAC cesio;bromuro
SMILES [Br-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1300°C
Nombre del producto químico o material Cesium bromide
Punto de fusión 636°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.81
Olor Odorless
Índice de refracción 1.6984
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.44
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cesium bromide