Learn More
Paragon Scientific™ Aceite de comprobación de viscosidad certificado, 15W40
Código de producto. 16050080
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 ml
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
500 ml
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16050080 500 ml 500 ml
16060080 5 L 5 litros
2 options
Código de producto. 16050080
Marca: Paragon Scientific™ CVCO15W40
Los valores de viscosidad para los aceites de comprobación de viscosidad certificados se han probado y certificado en objetivos de mezcla típicos. Estos aceites de comprobación se utilizan para validar el rendimiento del simulador de arranque en frío y de los viscosímetros cinemáticos midiendo los aceites de motor formulados comercialmente disponibles
  • Certificado de conformidad con las normas ISO 17025/ISO 17034
  • Viscosidad cinemática mm2/s (cSt) de acuerdo con la norma ASTM D445
  • Densidad g/ml de conformidad con la norma ASTM D4052
  • Viscosidad dinámica CCS mPa.s (cP) de conformidad con la norma ASTM D5293
  • Índice de viscosidad conformidad con la norma ASTM D2270
  • Tamaños de envase estándar de 500 ml y 5 l disponibles
  • Plena trazabilidad con arreglo a las normas nacionales
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025/ISO 17034
Volumen (métrico) 500 ml
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.