Learn More
Fisherbrand™ Higrómetros/termómetros digitales Traceable™ certificados
Código de producto. 11755843 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro de la sonda (métrico):
1 cm
1,8 cm
Tipo:
Higrómetro/termómetro digital, modelo Instant
Modelo básico de higrómetro/termómetro digital
Intervalo de humedad:
Del 10 al 95%
Del 5 al 95%
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro de la sonda (métrico) Tipo Intervalo de humedad unitSize
11755843 1 cm Higrómetro/termómetro digital, modelo Instant Del 5 al 95% cada uno
11745843 1,8 cm Modelo básico de higrómetro/termómetro digital Del 10 al 95% cada uno
2 options
Código de producto. 11755843
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Cumpla los requisitos experimentales esenciales, realice mediciones de rutina y satisfaga todas las necesidades de control de calidad. Los higrómetros/termómetros digitales Fisher Scientific Traceable con certificación son ideales para salas limpias, campanas, cámaras climáticas, estufas microbiológicas, desecadores y todo tipo de monitorización de aire interno y externo.
Requires
La opción de salida para ordenador requiere el cable de datos complementario, disponible por separado. Póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener más información.
Cumpla los requisitos experimentales esenciales, realice mediciones de rutina y satisfaga todas las necesidades de control de calidad.
Cumpla los requisitos experimentales esenciales, realice mediciones de rutina y satisfaga todas las necesidades de control de calidad. Los higrómetros/termómetros digitales Fisher Scientific™ Traceable con certificación son ideales para salas limpias, campanas, cámaras climáticas, estufas microbiológicas, desecadores y todo tipo de monitorización de aire interno y externo.
  • Intervalo de temperatura: De -40° a 104 °C, con una precisión de ±0,4 °C, resolución de 0,1 °C
  • Rango RH: Del 10 al 95 % (modelo básico), del 5 a 95 % (modelo Instant); precisión, ±1,5 %; resolución, 0,01 %
  • Calcule el punto de congelación, el calor latente, el calor sensible, la presión de vapor, el contenido de humedad, la entalpía específica, el volumen específico, la humedad específica, la proporción de mezcla y la densidad de vapor del aire húmedo.
  • Puntos de ajuste altos y bajos programables para la temperatura, la humedad y la condición de detección de punto de rocío fuera de especificación, alarma sonora y pantalla de destello.
  • La memoria integrada recupera las lecturas más altas y más bajas; la capacidad de salida del ordenador† permite capturar, almacenar e imprimir los datos.
  • El modelo Instant proporciona lecturas de humedad en <10 segundos; el modelo básico en hasta 3,5 minutos
  • La pantalla LCD brillante de cuatro dígitos de 1,27 cm (0,5 in) de alto es 10 veces más legible que las unidades de termómetro de capilla de vidrio o las básculas de medidor.
  • La construcción de microcomputadora de estado sólido elimina la rotura del vidrio, la separación de mercurio y el daño por impacto del dial.
  • Las cajas de plástico ABS resistentes garantizan una vida útil prolongada incluso en entornos de laboratorio o plantas difíciles.
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense) (NIST™).
Especificaciones
Tipo Higrómetro/termómetro digital, modelo Instant
Intervalo de humedad Del 5 al 95%
Resolución 0,0001
Exactitud ± 1,5% RH
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +104,4 °C
Exactitud de temperatura ± 0,4 °C
Tipos de alarma Sonoro
Tipo de pantalla LCD
Material Plástico ABS
Sensores Precisión, capacitancia de película fina/termistor
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +220 °F
Resolución de temperatura 0,1 °F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,5 x 3,5 x 1,25 pulg (14 x 8,9 x 3,2 cm)
Longitud (imperial) 5,5 in
Longitud del cable (imperial) 72 in
Longitud de la sonda (imperial) 7 in
Longitud (métrico) 14 cm
Longitud del cable (métrico) 182 cm
Longitud de la sonda (métrico) 18 cm
Anchura (imperial) 3,5 in
Anchura (métrico) 8,9 cm
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3,2 cm
Diámetro de la sonda (imperial) 0,4 in
Diámetro de la sonda (métrico) 1 cm
Peso (imperial) 12 oz
Peso (métrico) 0,34 kg
Para utilizar con (aplicación) Ideal para salas limpias, campanas de extracción, cámaras climáticas, incubadores, desecadores y todo tipo de monitorización de aire interno/externo
Incluye Sonda combinada de 17,78 cm (7 in), cable de 137,16 cm (54 in), pila alcalina de 9 V (un año de uso intermitente, 100 horas de uso continuo), indicador de batería baja y maletín de transporte de plástico ABS
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST