Includes
Cumpla los requisitos experimentales esenciales, realice mediciones de rutina y satisfaga todas las necesidades de control de calidad. Los higrómetros/termómetros digitales Fisher Scientific Traceable con certificación son ideales para salas limpias, campanas, cámaras climáticas, estufas microbiológicas, desecadores y todo tipo de monitorización de aire interno y externo.
Requires
La opción de salida para ordenador requiere el cable de datos complementario, disponible por separado. Póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener más información.
Cumpla los requisitos experimentales esenciales, realice mediciones de rutina y satisfaga todas las necesidades de control de calidad. Los higrómetros/termómetros digitales Fisher Scientific™ Traceable con certificación son ideales para salas limpias, campanas, cámaras climáticas, estufas microbiológicas, desecadores y todo tipo de monitorización de aire interno y externo.
- Intervalo de temperatura: De -40° a 104 °C, con una precisión de ±0,4 °C, resolución de 0,1 °C
- Rango RH: Del 10 al 95 % (modelo básico), del 5 a 95 % (modelo Instant); precisión, ±1,5 %; resolución, 0,01 %
- Calcule el punto de congelación, el calor latente, el calor sensible, la presión de vapor, el contenido de humedad, la entalpía específica, el volumen específico, la humedad específica, la proporción de mezcla y la densidad de vapor del aire húmedo.
- Puntos de ajuste altos y bajos programables para la temperatura, la humedad y la condición de detección de punto de rocío fuera de especificación, alarma sonora y pantalla de destello.
- La memoria integrada recupera las lecturas más altas y más bajas; la capacidad de salida del ordenador† permite capturar, almacenar e imprimir los datos.
- El modelo Instant proporciona lecturas de humedad en <10 segundos; el modelo básico en hasta 3,5 minutos
- La pantalla LCD brillante de cuatro dígitos de 1,27 cm (0,5 in) de alto es 10 veces más legible que las unidades de termómetro de capilla de vidrio o las básculas de medidor.
- La construcción de microcomputadora de estado sólido elimina la rotura del vidrio, la separación de mercurio y el daño por impacto del dial.
- Las cajas de plástico ABS resistentes garantizan una vida útil prolongada incluso en entornos de laboratorio o plantas difíciles.
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense) (NIST™).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Modelo básico de higrómetro/termómetro digital |
| Intervalo de humedad | Del 10 al 95% |
| Resolución | 0,0001 |
| Exactitud | ±1,5% |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +104,4 °C |
| Exactitud de temperatura | ± 0,4 °C |
| Tipos de alarma | Sonoro |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Material | Plástico ABS |
| Sensores | Precisión, capacitancia de película fina/termistor |
| Mostrar más |