Learn More
Estándar de densidad de material de referencia certificado, lubricante, con certificación UKAS ISO 17034, 250 ml (valor nominal: 0,86709 g/ml a 15 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 16030050
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
16030050 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 16030050
Marca: Paragon Scientific CRMUDELU
Los materiales de referencia certificados por densidad son para la verificación de instrumentos de laboratorio utilizados en pruebas de petróleo y productos derivados para densidad de acuerdo con ASTM D4052. Los métodos de prueba alternativos son IP 365 e ISO 12185.
  • Totalmente certificado de conformidad con la norma ISO 17034 con arreglo a nuestra acreditación UKAS
  • El más alto nivel de garantía de acreditación, que proporciona los datos certificados más creíbles de que se dispone actualmente en todo el mundo.
  • Los bajos niveles de incertidumbre logran la máxima precisión de datos.
  • Todos los datos generados exclusivamente por los laboratorios acreditados por la norma ISO 17025 de UKAS
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • Suministrado en un paquete de seguridad a prueba de manipulaciones conforme a las normas UN.
  • 12 meses de vida útil
  • En stock y disponible para envío inmediato.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Cantidad 250 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.