Learn More
Patrón certificado de densidad de material de referencia, diésel, 250 ml certificado por la ISO 17034 UKAS (valor nominal: 0,84238 g/ml a 15 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 15441850
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
15441850 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 15441850
Marca: Paragon Scientific CRMUDEGO
Los materiales de referencia certificados por densidad son para la verificación de instrumentos de laboratorio utilizados en pruebas de petróleo y productos derivados para densidad de acuerdo con ASTM D4052. Los métodos de prueba alternativos son IP 365 e ISO 12185.
  • Totalmente certificado de conformidad con la norma ISO 17034 con arreglo a nuestra acreditación UKAS
  • El más alto nivel de garantía de acreditación, que proporciona los datos certificados más creíbles de que se dispone actualmente en todo el mundo.
  • Los bajos niveles de incertidumbre logran la máxima precisión de datos.
  • Todos los datos generados exclusivamente por los laboratorios acreditados por la norma ISO 17025 de UKAS
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • Suministrado en un paquete de seguridad a prueba de manipulaciones conforme a las normas UN.
  • 12 meses de vida útil
  • En stock y disponible para envío inmediato.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Número UN UN 1202
Cantidad 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CRMU-DEGO
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P331-NO provocar el vómito.
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.