Learn More
Material de referencia certificado por punto de anilina, combustible de aviación a reacción, UKAS ISO 17034, (valor nominal 58,48 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 16010050
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
16010050 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 16010050
Marca: Paragon Scientific CRMUAPKR
Material de referencia certificado para la calibración y verificación de los instrumentos de laboratorio utilizados en las pruebas de petróleo y productos derivados para el punto de anilina ASTM D611.
  • Totalmente certificado de conformidad con la norma ISO 17034 con arreglo a nuestra acreditación UKAS.
  • El más alto nivel de garantía de acreditación, que proporciona los datos certificados más creíbles de que se dispone actualmente en todo el mundo.
  • Los bajos niveles de incertidumbre logran la máxima precisión de datos.
  • Todos los datos generados exclusivamente por los laboratorios acreditados por la norma ISO 17025 de UKAS.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • Suministrado en un paquete de seguridad a prueba de manipulaciones conforme a las normas UN.
  • 12 meses de vida útil.
  • En stock y disponible para envío inmediato.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Número UN UN 1223
Cantidad 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Certified Reference Material Aniline Point, Jet Aviation Fuel
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Kerosine sweetened
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.