Learn More
Solución tampón de pH certificada, certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, 20 °C, Paragon Scientific™
Código de producto. p-7161839
Change view
Click to view available options
pH:
4
7
10
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. pH unitSize
16050280 4 500 ml
16070280 7 500 ml
16030272 10 500 ml
3 options
Código de producto. 16050280
Marca: Paragon Scientific PH420CF
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza específicamente para la verificación y la calibración de los instrumentos de medición de pH. Codificadas por colores para permitir una fácil identificación del pH requerido e incluyen conservantes antifúngicos/inhibidores de moho. Los valores de pH son trazables al Instituo de normalización y tecnología estadounidense (NIST).
  • Soluciones certificadas para 20 °C y con una precisión de ± 0,01
  • Las soluciones tampón de pH certificadas son totalmente trazables al NIST y a los protocolos internacionales
  • Se venden como soluciones codificadas por colores para facilitar la identificación
  • Se venden con conservantes antifúngicos/inhibidores de moho
  • Se suministra con certificado, Hoja de datos de seguridad (SDS) y tabla de correlación entre pH y temperatura
  • Se suministran recipientes a prueba de manipulación de 500 ml. Si desea otro volumen, contacte con nosotros directamente.
  • 12 meses de vida útil por solución
Especificaciones
Color Rojo
Certificado de análisis UKAS ISO 17025 / ISO 17034
pH 4
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.