Learn More
Fisherbrand™ Frascos para encajadoras certificados de boca estrecha y de bajo nivel de partículas
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Capacidad (imperial) | 4,22 oz |
| Procedimiento de limpieza | Agua purificada USP |
| Color | Transparente |
| Descripción | Frasco de boca ancha |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Longitud (métrico) | 74 mm |
| Cantidad | 24/pack |
| Color del tapón | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis |
| Mostrar más |