Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos tipo Boston con certificación de bajo nivel de partículas
Código de producto. p-8002034 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13187664 125 ml paquete de 24
13178063 250 ml paquete de 12
13171794 500 ml paquete de 12
13151794 1000 mL paquete de 12
4 options
Código de producto. 13187664
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos y muestras. Los frascos redondos certificados tipo Boston con nivel bajo de partículas Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico transparente.
  • Boca estrecha, vidrio transparente
  • Certificado de limpieza para nivel bajo de partículas, certificado de análisis incluido
  • Cinco partículas o menos por ml con agua para inyectables en una sala limpia de clase 100/10
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Procedimiento de limpieza Agua purificada USP
Color Transparente
Material De cristal
Cantidad 24/pack
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento Polivinilo
Certificaciones/conformidad Certificación de nivel bajo de partículas
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Revestimiento del tapón Polivinilo
Material del cierre PTFE
Tamaño del tapón 22-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca