Description
Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales. Los frascos de lados rectos limpios certificados Fisherbrand™ están fabricados con vidrio sodocálcico de color transparente.
- Limpiados según las directrices de la EPA para semivolátiles, pesticidas, PCB y metales
- Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido
- Los frascos son esterilizables en autoclave, pero los tapones no
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Longitud (métrico) | 89 mm |
| Cantidad | 24/pack |
| Color del tapón | Blanco |
| Material de revestimiento | PTFE |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis |
| Closure Included | Sí |
| Show More |