missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CERK Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11571822
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
11571822 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11571822

Marca: Invitrogen™ PA116963

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Suggested positive control: A549 lysate, antigen standard for CERK (transient overexpression lysate).

CERK converts ceramide to ceramide 1-phosphate (C1P), a sphingolipid metabolite. Both CERK and C1P have been implicated in various cellular processes, including proliferation, apoptosis, phagocytosis, and inflammation (Kim et al., 2006 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno CERK
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.82 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.05% sodium azide
génica CERK
N.º de referencia del gen Q8K4Q7, Q8TCT0
Alias de gen acylsphingosine kinase; AI848610; Ceramide kinase; Cerk; CERK antibody; D330016D08Rik; dA59H18.2; dA59H18.3; hCERK; KIAA1646; Lipid kinase 4; lipid kinase LK4; LK4; mCERK; mKIAA1646
Símbolos de los genes CERK
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of human Ceramide Kinase (between residues 50-150).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 223753, 64781
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.